Merck
H5270
Sigma-Aldrich
Hydrocortisone 17-butyrate
Synonim(y):
11β,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 17-butyrate, Cortisol 17-butyrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H36O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Formularz
solid
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(=O)CCC)C(=O)CO
InChI
1S/C25H36O6/c1-4-5-21(30)31-25(20(29)14-26)11-9-18-17-7-6-15-12-16(27)8-10-23(15,2)22(17)19(28)13-24(18,25)3/h12,17-19,22,26,28H,4-11,13-14H2,1-3H3/t17-,18-,19-,22+,23-,24-,25-/m0/s1
Klucz InChI
BMCQMVFGOVHVNG-TUFAYURCSA-N
informacje o genach
human ... NR3C1(2908)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
17-maślan hydrokortyzonu może być stosowany:
  • w syntezie nanocząsteczek maślanu hydrokortyzonu (HB) obciążonych poli(kwasemd,l-mlekowym-co-glikolowym) (PLGA)
  • jako miejscowy kortykosteroid (CS) w celu zbadania jego wpływu na proliferację keratynocytów w modelu hiperproliferacyjnych keratynocytów (HaCaT)
  • w przygotowaniu stałych nanocząstek lipidowych (SLN)
Działania biochem./fizjol.
17-maślan hydrokortyzonu jest kortykosteroidem, który działa jako dermokortykoid ze względu na jego zastosowanie w terapii dermatologicznej. Wykazuje działanie terapeutyczne przeciwko bielactwu twarzy i szyi.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Caproni et al.
Clinical and experimental dermatology, 31(6), 813-817 (2006-10-17)
Topical tacrolimus represents an effective and well-tolerated treatment for atopic dermatitis (AD). Its known effects include reduced production of proinflammatory cytokines and reduced chemokine gradient. We performed lesional skin biopsies on adult patients affected by moderate-to-severe AD. Then, patients were
Lawrence Eichenfield et al.
Pediatric dermatology, 24(1), 81-84 (2007-02-16)
Corticosteroids are currently the first line of treatment for patients with atopic dermatitis. In the pediatric population however, the potential impact of adrenal suppression is always an important safety concern. Twenty boys and girls, 5-12 years of age, with normal
S Reitamo et al.
The British journal of dermatology, 152(6), 1282-1289 (2005-06-14)
Atopic dermatis (AD) is a chronic disease that often requires long-term treatment. Topical corticosteroids are the usual therapy for patients with AD, but prolonged usage can result in skin atrophy and other side-effects. In a randomized, double-blind, comparative study, to
E Antiga et al.
Clinical and experimental dermatology, 36(3), 235-241 (2010-11-13)
Alterations of Toll-like receptors (TLRs) seem to play a role in susceptibility to atopic dermatitis (AD). To investigate the expression of TLRs in moderate to severe chronic AD in adults before and after a 3-week treatment with 0.1% tacrolimus ointment
P Mercy et al.
Indian journal of dermatology, venereology and leprology, 73(6), 415-416 (2007-11-23)
Acquired Blaschkoid dermatitis characterised by unilateral relapsing inflammatory disease along the lines of Blaschko. A 40-year-old Indian male presented with unilateral erythematous, itchy grouped papules on the left side of the chest, abdomen, back and left arm of 15 days