Kluczowe dokumenty
H3034
Anti-Histone Deacetylase 3 (HDAC3) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anty-HD3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 50 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using human lymph node sections
immunoprecipitation (IP): 1:2,500 using whole lysate of NIH3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using nuclear extract from HeLa human epithelioid carcinoma cells
western blot: 1:2,000 using whole extract of PC-12 rat pheochromocytoma cell line
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HDAC3(8841)
mouse ... Hdac3(15183)
rat ... Hdac3(84578)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- immunohistochemii
- western blotting
- immunoprecypitacja
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?