Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
H2769
Sigma-Aldrich
Anti-Hyperpolarization-Activated Cation Channel HCN2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot (chemiluminescent): 1:200-1:300 using rat brain tissue
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... HCN2(610)
mouse ... Hcn2(15166)
rat ... Hcn2(114244)
Powiązane kategorie
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 147-161 ludzkiego HCN2 (z dodatkową N-końcową cysteiną). Epitop jest identyczny u myszy.
Postać fizyczna
Liofilizowany w stężeniu 0,3 mg/ml z buforowanego fosforanem roztworu soli fizjologicznej o pH 7,4, zawierającego 1% albuminy surowicy bydlęcej i 0,05% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Ludwig et al.
The EMBO journal, 18(9), 2323-2329 (1999-05-06)
Cardiac pacemaking is produced by the slow diastolic depolarization phase of the action potential. The hyperpolarization-activated cation current (If) forms an important part of the pacemaker depolarization and consists of two kinetic components (fast and slow). Recently, three full-length cDNAs
Tigran P Norekian et al.
The Biological bulletin, 237(1), 36-47 (2019-08-24)
The pteropod mollusc Clione limacina is a feeding specialist, preying on shelled pteropods of the genus Limacina. Specialized prey-capture structures, called buccal cones, are hydraulically everted from within the mouth to capture the prey. Once captured, the prey is manipulated
B Santoro et al.
Cell, 93(5), 717-729 (1998-06-18)
The generation of pacemaker activity in heart and brain is mediated by hyperpolarization-activated cation channels that are directly regulated by cyclic nucleotides. We previously cloned a novel member of the voltage-gated K channel family from mouse brain (mBCNG-1) that contained