Merck
GW22774
Sigma-Aldrich
Anti-GHRL (ab2) antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GHRL(51738)
mouse ... Ghrl(58991)
Immunogen
Sekwencja immunogenu: GI # 19224664, sekwencja 38-49
Synthetic peptide sequence of ghrelin (Mus musculus).
Zastosowanie
Przeciwciało anty-GHRL (ab2) produkowane u kurcząt jest odpowiednie do pośredniego testu ELISA i analizy Western blot w rozcieńczeniu 1:500, do barwienia tkanek lub komórek w rozcieńczeniu 1:200.
Działania biochem./fizjol.
Grelina (GHRL), peptyd oreksygenny, jest głównie produkowana i wydzielana przez przewód pokarmowy. Jej ekspresja jest skorelowana z głębokością guza i jego zróżnicowaniem. Odgrywa również ważną rolę we wzroście guza w raku płaskonabłonkowym przełyku (ESCC). Wydzielanie greliny zmienia się na początku i po rozpoczęciu insulinoterapii u dzieci z cukrzycą typu 1. Może działać jako dobry predyktor zmian poziomu glukozy i kontroli metabolicznej.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Flavia Prodam et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 99(4), E599-E607 (2014-01-21)
Ghrelin secretion is altered at the onset and after the start of insulin therapy in children with type 1 diabetes. Contemporary regulation of acylated ghrelin (AG), unacylated ghrelin (UAG), and obestatin (OBST) remains undefined in this disease. It is unknown
Itaru Omoto et al.
Anticancer research, 34(6), 2727-2733 (2014-06-13)
Ghrelin, an orexigenic peptide, is primarily produced and secreted by the gastrointestinal tract. As far as we are aware of, there is no evidence of ghrelin expression in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). Two hundred and ten patients with ESCC