Merck
GW22654
Sigma-Aldrich
Anti-Talin-2 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TLN2(83660)
Immunogen
Rekombinowana talina 2
Sekwencja immunogenu: GI # 22035665, sekwencja 1750-1950
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Talin-2 produkowane u kurcząt jest odpowiednie do analizy western blot w rozcieńczeniu 1:500, do barwienia tkanek lub komórek w rozcieńczeniu 1:200.
Działania biochem./fizjol.
Talin 2 jest białkiem kodowanym przez gen TLN2 u ludzi i należy do rodziny białek talinowych. Odgrywa znaczącą rolę w montażu włókien aktyny oraz w rozprzestrzenianiu się i migracji różnych typów komórek, w tym fibroblastów i osteoklastów. Talin 2 odgrywa również kluczową rolę w adhezji komórek i recyklingu pęcherzyków synaptycznych. Może pomóc w służeniu jako łącznik między integrynami a stabilnymi kompleksami adhezyjnymi cytoszkieletu sarkomerycznego w dojrzałych mięśniach poprzecznie prążkowanych.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lei Qi et al.
Journal of cell science, 129(19), 3661-3674 (2016-10-04)
Talin binds to β-integrin tails to activate integrins, regulating cell migration, invasion and metastasis. There are two talin genes, TLN1 and TLN2, encoding talin1 and talin2, respectively. Talin1 regulates focal adhesion dynamics, cell migration and invasion, whereas the biological function
Melissa A Senetar et al.
Cell motility and the cytoskeleton, 64(3), 157-173 (2006-12-22)
The cytoskeletal protein talin serves as an essential link between integrins and the actin cytoskeleton in several similar, but functionally distinct, adhesion complexes, including focal adhesions, costameres, and intercalated disks. Vertebrates contain two talin genes, TLN1 and TLN2, but the
Zheng Xiao et al.
Clinical biochemistry, 43(13-14), 1129-1132 (2010-07-14)
Talin 2 plays an important role in cell adhesion and recycling of synaptic vesicles. To explore the possible role of talin 2 in epilepsy, we designed current study to quantitatively evaluate the changes in talin 2 levels in different epilepsy
Ralph T Böttcher et al.
The Journal of cell biology, 216(11), 3785-3798 (2017-09-16)
Cell spreading requires the coupling of actin-driven membrane protrusion and integrin-mediated adhesion to the extracellular matrix. The integrin-activating adaptor protein kindlin-2 plays a central role for cell adhesion and membrane protrusion by directly binding and recruiting paxillin to nascent adhesions.
John G Lock et al.
Nature cell biology, 20(11), 1290-1302 (2018-10-27)
Adhesion to the extracellular matrix persists during mitosis in most cell types. However, while classical adhesion complexes, such as focal adhesions, do and must disassemble to enable mitotic rounding, the mechanisms of residual mitotic cell-extracellular matrix adhesion remain undefined. Here