Kluczowe dokumenty
GW10817F
Sigma-Aldrich
Anti-TAT antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Protein Tat, Anti-Transactivating regulatory protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-10817F
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... tat(155871)
Immunogen
Rekombinowany tat (ludzki wirus niedoboru odporności 1)
Sekwencja immunogenu: GI # 9629358, sekwencja 1-86
Zastosowanie
Przeciwciało anty-TAT produkowane u kurcząt nadaje się do western blottingu w rozcieńczeniu roboczym 1:500 i do barwienia komórek w rozcieńczeniu roboczym 1:200.
Działania biochem./fizjol.
TAT (transaktywujące białko regulatorowe) jest transaktywatorem ekspresji genów ludzkiego wirusa niedoboru odporności 1 (HIV-1) i jest ważne dla replikacji wirusa. Wiąże się z elementem RNA pętli wybrzuszenia zwanym TAR, ale może również wiązać się z komórkowymi czynnikami transkrypcyjnymi. Cyklina T wiąże się z TAT i w ten sposób zwiększa powinowactwo interakcji TAT-TAR RNA. Metylotransferaza argininowa białka 6 (PRMT6) jest odpowiedzialna za metylację TAT i negatywnie wpływa na związek między TAT i cykliną T. TAT jest zaangażowana w aktywację czynnika jądrowego κB (NFκB), głównego regulatora genów prozapalnych. TAT wiąże się z integrynami α5β1 i αvβ3, powodując migrację i inwazję komórek naczyniowych. W błonie plazmatycznej neuronów TAT indukuje tworzenie kompleksu obejmującego białko związane z receptorem lipoprotein o niskiej gęstości (LRP), białko gęstości postsynaptycznej-95 (PSD-95), receptory kwasu N-metylo-d-asparaginowego(NMDA) i neuronalną syntazę tlenku azotu (nNOS). Kompleks ten jest odpowiedzialny za apoptozę neuronów i astrocytów, powodując dysfunkcję neurologiczną u pacjentów z AIDS.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Multifaceted activities of the HIV-1 transactivator of transcription, Tat.
K T Jeang et al.
The Journal of biological chemistry, 274(41), 28837-28840 (1999-10-03)
R A Marciniak et al.
The EMBO journal, 10(13), 4189-4196 (1991-12-01)
The Tat protein of HIV-1 trans-activates transcription in vitro in a cell-free extract of HeLa nuclei. Quantitative analysis of the efficiency of elongation revealed that a majority of the elongation complexes generated by the HIV-1 promoter were not highly processive
G Barillari et al.
Blood, 94(2), 663-672 (1999-07-09)
The Tat protein of human immunodeficiency virus type-1 (HIV-1) has been shown to be released during acute infection of T cells by HIV-1 and to promote angiogenesis and Kaposi's sarcoma (KS) development in infected individuals. In this study, we investigated
Eliseo A Eugenin et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104(9), 3438-3443 (2007-03-16)
HIV infection of the central nervous system can result in neurologic dysfunction with devastating consequences in AIDS patients. NeuroAIDS is characterized by neuronal injury and loss, yet there is no evidence that HIV can infect neurons. Here we show that
Baode Xie et al.
Journal of virology, 81(8), 4226-4234 (2007-02-03)
Arginine methylation has been shown to regulate signal transduction, protein subcellular localization, gene transcription, and protein-protein interactions that ultimately alter gene expression. Although the role of cellular protein arginine methyltransferases (PRMT) in viral gene expression is largely unknown, we recently