Kluczowe dokumenty
GN227270
Greiner centrifuge tubes
50 mL, 30 x 115 mm, blue cap, conical bottom, clear tube
Synonim(y):
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, Greiner centrifuge tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
Materiały
polypropylene tube
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 300 ea
producent / nazwa handlowa
Greiner 227270
dostępność
available only in China
kolor
colorless tube
Opis ogólny
Greiner centrifuge tubes
High quality, crystal-clear polypropylene centrifuge tubes. Centrifuge tubes can be safely centrifuged to approximately 3,200 × g (50 mL size) and 3,500 × g (15 mL size) depending on the specific gravity of the solution being centrifuged and the type of rotor.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)