GERPN6301
Thiourea
Cytiva RPN6301, pack of 100 g
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 100 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN6301
kolor
White
zakres pH
5-7
rozpuszczalność
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
diethyl ether: soluble (Partially soluble in diethyl ether)
methanol: soluble (Easily soluble in methanol)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page describes components of rehydration solutions for use in 2-D Electrophoresis with GE Healthcare products.
Protokoły
Rehydration Solutions
This page describes two-dimensional separation of protein samples with GE Healthcare products.