GE17-1319-01
Urea
Cytiva 17-1319-01, pack of 500 g
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 500 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-1319-01
kolor
White
rozpuszczalność
cold water: soluble (Easily soluble in cold and hot water)
methanol: soluble
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- 500g
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page describes components of rehydration solutions for use in 2-D Electrophoresis with GE Healthcare products.
Protokoły
Rehydration Solutions
This page describes two-dimensional separation of protein samples with GE Healthcare products.