66612-M
Urea
End product of the urea cycle. A topical keratolytic agent.
Synonim(y):
Carbimide, Carbonyl Diamide, Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated
zanieczyszczenia
≤0.01% insoluble material
kolor
white
mp
132-135 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
heavy metals: ≤0.001%
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Klucz InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Ostrzeżenie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1