opakowanie
pkg of 1 kit
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN3682
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Sufficient reagent for 2500cm² of membrane. Can be used in conjunction with AlkPhos Direct Labeling Module (RPN3680), Amersham AlkPhos Direct Hybridization Buffer (RPN3688) and Hybond/ Nytran membranes.
Each system includes the following reagents, sufficient for 25 or 50 labeling reactions and detection of 2500 cm2 or 5000 cm2 membrane (depending on product ordered): labeling reagent, crosslinker, control DNA, reaction buffer, hybridization buffer, blocking agent, CDP-Star or ECF™ detection reagents.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Probes are labelled during a 30 minute reaction, resulting in probes that can be used without purification.
- Hybridization stringency can be controlled by temperature as well as salt concentration. Detection is rapid, taking only 30 minutes from completion of hybridization to application of detection reagent.
- Detection is rapid, taking only 30 minutes from completion of hybridization to application of detection reagent.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.
Informacje ogólne i protokoły opisujące różne metody stosowane przez biologów molekularnych do wykrywania próbek białek lub kwasów nukleinowych związanych z błonami.