About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 2 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN1004
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciała są dostarczane z wytycznymi dotyczącymi rozcieńczania dla odpowiednich zastosowań.
Zastosowanie
Przeciwciała są dostarczane z wytycznymi dotyczącymi rozcieńczania dla odpowiednich zastosowań i są przechowywane w temperaturze od 2°C do 8°C.
Testy immunodetekcji ELISA Hybrydyzacja in situ Biotynylowane przeciwciała są obecnie wykorzystywane na wiele sposobów, w tym w ilościowych testach immunologicznych, procedurach przesiewowych do wykrywania przeciwciał hybrydoma, immunocytochemii oraz do identyfikacji antygenów w testach ELISA i immunocytochemii.
Cechy i korzyści
- Wysoce specyficzne dla gatunku.
- Zastosowania: Immunodetekcja, testy ELISA, hybrydyzacja in situ.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Prenatal immune challenge disrupts sensorimotor gating in adult rats: implications for the etiopathogenesis of schizophrenia.
Borrell J, et al.
Neuropsychopharmacology, 26(2), 204-204 (2002)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GERPN1004 | 4061837624254 |