Kluczowe dokumenty
GEPA25031
Sigma-Aldrich
Cy®5 Maleimide Mono Dye Pack
Cytiva PA25031, pack of 1 kit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.32
opakowanie
pack of 1 kit
producent / nazwa handlowa
Cytiva PA25031
kolor
Blue
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cy5 Maleimide mono-Reactive Dye 5-pack.
Zastosowanie
Monofunkcyjne maleimidy 513 i Cy5 są szczególnie odpowiednie do selektywnego znakowania cząsteczek zawierających wolne grupy sulfhydrylowe, takie jak reszty cysteinowe w białkach, peptydach i oligonukleotydach. Są one również przydatne w znakowaniu przeciwciał, ponieważ cząsteczki barwnika są wprowadzane z dala od miejsca wiązania przeciwciała, zwiększając szansę, że funkcjonalność znakowanej cząsteczki pozostanie niezakłócona. Protokół jest prosty i solidny, oferując alternatywną chemię, gdy wymagana jest większa selektywność znakowania lub znakowanie aminami za pomocą estrów 513 i Cy5 NHS nie jest pożądane lub odpowiednie.
Każdy zestaw zawiera pięć fiolek barwnika, z których każda wystarcza do znakowania 1 mg białka.
Cechy i korzyści
  • Bardziej selektywna metoda znakowania przeciwciał, która zmniejsza możliwość interferencji etykiety z późniejszymi reakcjami przeciwciało-antygen.
  • Stanowi alternatywę, gdy estry 7769 NHS są nieodpowiednie.
  • Barwniki są pakowane w odmierzonych ilościach i zapieczętowane folią, aby zapewnić spójne znakowanie.
Przechowywanie i stabilność
Odtworzony materiał może być przechowywany do 2 tygodni w temperaturze -20°C w podwielokrotnościach, aby uniknąć powtarzających się cykli zamrażania i rozmrażania.
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
CyDye:
Cy3B: Ten produkt jest wytwarzany na wyłącznej licencji Carnegie Mellon University i jest objęty patentem USA nr 6,133,445 oraz równoważnymi patentami i zgłoszeniami patentowymi w innych krajach.
CyQ (lub Cy5Q lub Cy7Q): Produkty te są objęte patentem USA nr 6,828,116 oraz równoważnymi patentami i zgłoszeniami patentowymi w innych krajach w imieniu Cytiva.
CytoCy5S: Zastosowanie tego produktu w teście reporterowym genu NTR jest przedmiotem patentu USA nr 7,579,140 w imieniu Cytiva.
CypHer5E: Ten produkt lub jego części są wytwarzane na licencji Carnegie Mellon University i są objęte patentem USA nr 7,615,646.
Cy i CyDye są znakami towarowymi firmy Cytiva lub jednej z jej spółek zależnych.
Zakup produktów CyDye obejmuje ograniczoną licencję na używanie produktów CyDye do wewnętrznych badań i rozwoju, ale nie do celów komercyjnych. Licencja na używanie znaków towarowych Cy i CyDye do celów komercyjnych podlega osobnej umowie licencyjnej z firmą Cytiva. Wykorzystanie komercyjne obejmuje:
1. Sprzedaż, dzierżawę, licencję lub inne przekazanie materiału lub jakiegokolwiek materiału uzyskanego lub wyprodukowanego na jego podstawie.
2. Sprzedaż, dzierżawę, licencję lub inne przyznanie praw do korzystania z tego materiału lub jakiegokolwiek materiału z niego pochodzącego lub wytworzonego.
3. Wykorzystanie tego materiału do świadczenia odpłatnych usług na rzecz osób trzecich, w tym badań kontraktowych i badań przesiewowych leków.
Jeśli potrzebujesz licencji komercyjnej na używanie znaków towarowych Cy i CyDye, skontaktuj się z LSlicensing@cytiva.com.
Jeśli potrzebujesz licencji komercyjnej na używanie tego materiału, a jej nie posiadasz, zwróć ten materiał nieotwarty do Cytiva Bio-Sciences AB, Bjorkgatan 30, SE-751 84 Uppsala, Szwecja, a wszelkie pieniądze zapłacone za materiał zostaną zwrócone.
Cy is a registered trademark of Cytiva
Cy3 is a trademark of Cytiva
CyDye is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GEPA250314061834415244