SCJ4600047
CF™ 647 maleimide
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥90% (TLC)
Postać
solid
masa cząsteczkowa
~960 g/mol
rozpuszczalność
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (współczynnik ekstynkcji)
240000 at 650 nm
stosunek absorbancji
A280/650 nm 0.03
fluorescencja
λex 633, 635 or 640 nm (Flow cytometry laser line)
λex 633, 635 or 640 nm (Microscopy laser line)
λex 650 nm; λem 665 nm
przydatność
suitable for fluorescence
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3