GE80-6442-14
GE glass plates
low fluorescence, L × D 18 cm × 16 cm, pack of 2
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Cytiva 80-6442-14
Cytiva Article No. 80-6442-14
dł. × śr.
18 cm × 16 cm
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page describes two-dimensional separation of protein samples with GE Healthcare products.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE80-6442-14 | 4061832671673 |
GE80644214 |