Kluczowe dokumenty
GE80-1106-94
GE Glass Plate
Spacer, L × W × H 125 mm × 240 mm × 0.5 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
dł. × szer. × wys.:
125 mm × 240 mm × 0.5 mm
opakowanie
pack of 3 units
producent / nazwa handlowa
Cytiva 80-1106-94
dostępność
not available in Japan
dł. × szer. × wys.
125 mm × 240 mm × 0.5 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)