About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
NA.56
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Cytiva
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Białko G jest dobrym wyborem do ogólnego wychwytywania przeciwciał w skali laboratoryjnej, ponieważ wiąże szerszy zakres IgG z gatunków eukariotycznych i wiąże więcej klas IgG niż białko A.
Zawartość
HiTrap Protein G HP (1 × 1 ml)
HiTrap Desalting (1 × 5 ml)
Dołączona kolumna HiTrap Protein G HP jest zalecana dla większości gatunków przeciwciał, w tym szczurów. Dostarczana jest również kolumna HiTrap Desalting do szybkiej neutralizacji pH eluowanych przeciwciał.
Zawartość
HiTrap Protein G HP (1 × 1 ml)
HiTrap Desalting (1 × 5 ml)
Dołączona kolumna HiTrap Protein G HP jest zalecana dla większości gatunków przeciwciał, w tym szczurów. Dostarczana jest również kolumna HiTrap Desalting do szybkiej neutralizacji pH eluowanych przeciwciał.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)