GE28-9546-50
pGEX-6P-2 Vector
Cytiva 28-9546-50
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 25 μg
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9546-50
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
pGEX-2TK został zaprojektowany w celu umożliwienia wykrywania wyrażonych białek poprzez bezpośrednie znakowanie produktów fuzji in vitro (1). Wektor ten zawiera sekwencję rozpoznającą podjednostkę katalityczną kinazy białkowej zależnej od cAMP uzyskanej z mięśnia sercowego. Miejsce kinazy białkowej znajduje się pomiędzy domeną GST i MCS. Eksprymowane białka mogą być bezpośrednio znakowane przy użyciu kinazy białkowej i [gamma-32P]ATP i łatwo wykrywane przy użyciu standardowych technik radiometrycznych lub autoradiograficznych. pGEX-2TK jest pochodną pGEX-2T; jego białka fuzyjne mogą być rozszczepiane trombiną.
Rozszczepienie białek fuzyjnych pGEX-6P GST zachodzi pomiędzy resztami Gln i Gly sekwencji rozpoznawczej Leu-Glu-Val-Leu-Phe-Gln-Gly-Pro (2). Trawienie w niskiej temperaturze (5°C) minimalizuje degradację białka będącego przedmiotem zainteresowania. Ponieważ proteaza PreScission została zaprojektowana ze znacznikiem GST, można ją również usunąć z mieszaniny rozszczepiającej jednocześnie z częścią GST białka fuzyjnego. Wektory ekspresji pGEX-6P umożliwiają wygodne rozszczepianie specyficzne dla miejsca i jednoczesne oczyszczanie na sefarozie glutationowej. Seria pGEX-6P zapewnia wszystkie trzy ramki odczytu translacji połączone między regionem kodującym GST a miejscem wielokrotnego klonowania.
Łącznie wektory pGEX zapewniają wszystkie trzy ramki odczytu translacji rozpoczynające się od miejsca restrykcyjnego EcoRI. pGEX-1λT, pGEX-6P-1, pGEX-4T-1 i pGEX-5X-1 mogą bezpośrednio akceptować i wyrażać inserty cDNA izolowane z bibliotek λgt11.
Cechy i korzyści
- Promotor tac do chemicznie indukowanej, wysokopoziomowej ekspresji rekombinowanych białek znakowanych GST.
- Wewnętrzny gen lacIq do stosowania w dowolnym gospodarzu E. coli.
- Bardzo łagodne warunki elucji w celu uwolnienia białek fuzyjnych z matrycy powinowactwa, minimalizując w ten sposób wpływ na antygenowość i aktywność funkcjonalną.
- 7717 miejsc rozpoznawania proteazy, trombiny lub czynnika Xa do odszczepiania pożądanego białka z produktu fuzji.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Wektory pGEX mają być wykorzystywane do badań naukowych i w żadnym innym celu, a licencja na komercyjne wykorzystanie licencjonowanych produktów i procesów zastrzeżonych w patencie USA 5,654,176 oraz równoważnych patentach i wnioskach patentowych w innych krajach musi zostać wynegocjowana bezpośrednio z Millipore Corp (dawniej Chemicon International Inc) przez nabywcę przed takim wykorzystaniem.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
This page describes troubleshooting strategies for cloning the gene or gene fragment into a pGEX expression vector using GE Healthcare products.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to Glutathione Sepharose in batch mode from GE Healthcare.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to GSTrap from GE Healthcare.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins eluted from GSTrap from GE Healthcare.
Protokoły
This page describes ligation of insert to pGEX DNA using GE Healthcare products.
This page describes electroporation using GE Healthcare products.
Przygotowanie komórek do skutecznej elektroporacji w celu zwiększenia przepuszczalności błony komórkowej, aby można było wprowadzić DNA lub inną substancję do komórki.
This page describes preparation of competent cells and transformation with pGEX DNA.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE28-9546-50 | 4061834075301 |