GE28-9374-52
DIGE Buffer Kit
Cytiva 28-9374-52, pack of 1 kit
About This Item
Kod UNSPSC:
41105323
NACRES:
NA.25
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Formularz
liquid
opakowanie
pack of 1 kit
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9374-52
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zestaw buforowy Dige jest narzędziem zwiększającym jakość, powtarzalność i wygodę 2-d dige przy użyciu systemu ettan dige. Zestaw buforowy dige jest specjalnie zaprojektowanym systemem dwóch buforów do jednoczesnej pracy z maksymalnie dwunastoma żelami dige.
Żel Dige powinien być używany z zestawem buforowym dige, który składa się ze stężonych buforów do pracy i roztworu uszczelniającego do mocowania unieruchomionych żeli paskowych (pasków ipg) do górnej części żelu poliakrylamidowego. Pojemność systemu buforowego jest podobna do powszechnie stosowanego systemu buforowego laemmli (tris-glicyna), a wydajność separacji żelu dige jest porównywalna do 12,5% żeli laemmli (1). żel dige i zestaw buforowy dige oferują wysoką jakość i wydajność systemu laemmli z dodatkowymi zaletami wygody i oszczędności czasu.
Żel Dige jest przeznaczony do użytku z zestawem buforowym Dige i dużym systemem pionowym ettan dalt. Instrumenty ettan dalttwelve i ettan daltsix są przeznaczone do wielkoformatowej elektroforezy 2-d w drugim wymiarze przy użyciu 18- lub 24-centymetrowych żeli immobiline drystrip. Za pomocą ettan dalttwelve można jednocześnie przeprowadzić do 12 żeli dige z separacją zakończoną w ciągu 4 do 6 godzin. zestaw buforu dige zawiera ilość odczynników niezbędnych do pojedynczego przebiegu do 12 żeli dige przy użyciu jednostki do elektroforezy ettan dalttwelve lub dwóch przebiegów do sześciu żeli przy użyciu jednostki ettan daltsix.
Żel Dige powinien być używany z zestawem buforowym dige, który składa się ze stężonych buforów do pracy i roztworu uszczelniającego do mocowania unieruchomionych żeli paskowych (pasków ipg) do górnej części żelu poliakrylamidowego. Pojemność systemu buforowego jest podobna do powszechnie stosowanego systemu buforowego laemmli (tris-glicyna), a wydajność separacji żelu dige jest porównywalna do 12,5% żeli laemmli (1). żel dige i zestaw buforowy dige oferują wysoką jakość i wydajność systemu laemmli z dodatkowymi zaletami wygody i oszczędności czasu.
Żel Dige jest przeznaczony do użytku z zestawem buforowym Dige i dużym systemem pionowym ettan dalt. Instrumenty ettan dalttwelve i ettan daltsix są przeznaczone do wielkoformatowej elektroforezy 2-d w drugim wymiarze przy użyciu 18- lub 24-centymetrowych żeli immobiline drystrip. Za pomocą ettan dalttwelve można jednocześnie przeprowadzić do 12 żeli dige z separacją zakończoną w ciągu 4 do 6 godzin. zestaw buforu dige zawiera ilość odczynników niezbędnych do pojedynczego przebiegu do 12 żeli dige przy użyciu jednostki do elektroforezy ettan dalttwelve lub dwóch przebiegów do sześciu żeli przy użyciu jednostki ettan daltsix.
Cechy i korzyści
- Prefabrykowany 12,5% bufor poliakryloamidowy do elektroforezy dwuwymiarowej.
- Gotowe do użycia produkty o długim okresie przydatności do użycia oszczędzają czas, eliminując potrzebę przygotowywania buforów, odlewania żeli i mycia szklanych płytek, pozostawiając więcej czasu na ważniejsze zadania.
- Żele DIGE wykonane przy użyciu zestawu buforowego DIGE pozwalają uzyskać mapy punktowe o wyższej powtarzalności w porównaniu z żelami poliakrylamidowymi odlewanymi w warunkach domowych.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 30 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
Rehydration Solutions
This page describes two-dimensional separation of protein samples with GE Healthcare products.