GE28-9034-45
GFX™ 96 PCR Purif Kit
Cytiva 28-9034-45, pack of 10 × 96 plates
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pack of 10 × 96 plates
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9034-45
Opis ogólny
Zastosowanie
illustra™ GFX™ 96 PCR Purification Kit contains the following components in sufficient quantities: binding plates, wash plates, collection plates, color-coded bottles of capture buffer, wash buffer, and a choice of two elution buffers (Tris-HCl and sterile water), and an instruction booklet.
Cechy i korzyści
- For the purification of up to 96 PCR products (0.1 to 10 kb) simultaneously in as little as 15 min.
- High yields of pure DNA recovered in a small volume of water or a Low ionic strength buffer.
- Typical recoveries are > 85% for PCR products 100 bp to 10 kb in length; salt removal typically ? 99%.
- Prepacked glass fiber matrix 96-well plates are validated for use with Macherey-Nagel NucleoVac 96 vacuum manifold.
- Avoids ethanol precipitations and hazardous organic extractions.
- Purified DNA is ready for use in most applications, including fluorescent sequencing, microarrays, labeling, hybridization, ligation, and transformation.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Produkty
This page shows the procedure for purifying and concentrating DNA using illustra™ GFX 96 PCR Purification Kit from GE Healthcare.
Protokoły
This page shows DNA cleanup using illustra™ GFX kits from GE Healthcare.