Key Documents
GE28-4082-56
HiTrap® MabSelect
Cytiva 28-4082-56, pack of 5 × 5 mL
Synonim(y):
HiTrap MabSelect, MabSelect column
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
recombinant protein A (E. coli)
opakowanie
pack of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-4082-56
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
(20% Ethanol)
Parametry
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
macierz
highly cross-linked agarose
śr. rozm. cząst.
85 μm (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning
2-12
working range
3-10
pojemność
≥30 mg binding capacity (humanlgG/ml at 2.4 min residence time)
przydatność
suitable for bioprocess medium
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Determined at 10% breakthrough by frontal analysis at a mobile phase velocity of 500 cm/h in a column with a bed height of 20 cm.
HiTrap® MabSelect columns are prepacked with MabSelect, a Bioprocess medium for capuring of Mabs from large sample volumes.
pH below 3 is sometimes required to elute strongly bound IgG species. However, protein ligands may hydrolyze at very low pH.
Zastosowanie
Lab Purification using the MabSelect Protein A tag for capture of antibodies.
Cechy i korzyści
  • HiTrap® columns prepacked with MabSelect, a Bioprocess medium for capuring of Mabs from large sample volumes. • The specificity of binding to the Fc region of IgG is similar to that of native protein A, which allows one-step purification.
  • Oriented coupling of recombinant Protein A to the matrix via an engineered C-terminal cysteine enhances IgG binding capacity.
  • Fewer regulatory concerns due to the total absence of mammalian culture in the ligand production and purification.
Przechowywanie i stabilność
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
The pressure over the packed bed varies depending on a range of parameters such as the characteristics of the chromatography medium and the column tubing used.
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
MabSelect is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of antibodies.
Na tej stronie opisano efektywne pakowanie i przygotowanie kolumn do chromatografii powinowactwa przeciwciał.
This page shows how to perform sample desalting and buffer exchange for affinity chromatography of antibodies.
Odsalanie w skali laboratoryjnej jest sprawdzoną, prostą i szybką metodą, która szybko usuwa zanieczyszczenia o niskiej masie cząsteczkowej, jednocześnie przenosząc próbkę do pożądanego buforu w jednym kroku.
Protokoły
Protein A is derived from a strain of Staphylococcus aureus and contains five regions that bind to the Fc region of IgG. As an affinity ligand, protein A is coupled to Sepharose so that these regions are free to bind IgG.
Ta strona pokazuje, jak konwertować między przepływem liniowym a przepływem objętościowym w chromatografii powinowactwa.
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.
Zobacz wszystko