Kluczowe dokumenty
GE28-9546-48
pGEX-6P-1 Vector
Cytiva 28-9546-48
About This Item
Kod UNSPSC:
41106501
NACRES:
NA.56
opakowanie
pkg of 25 μg
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9546-48
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dostępnych jest trzynaście wektorów pGEX (patrz rysunek). Dziewięć wektorów ma rozszerzone miejsce wielokrotnego klonowania (MCS), które zawiera sześć miejsc restrykcyjnych. Rozszerzony MCS ułatwia jednokierunkowe klonowanie wstawek cDNA uzyskanych z bibliotek skonstruowanych przy użyciu wielu dostępnych wektorów lambda. pGEX-6P-1, pGEX-6P-2 i pGEX-6P-3 kodują sekwencję rozpoznającą specyficzne dla miejsca rozszczepienie przez proteazę PreScission (patrz Proteaza PreScission) między domeną GST a miejscem wielokrotnego klonowania. pGEX-4T-1, pGEX-4T-2 i pGEX-4T-3 są pochodnymi pGEX-2T i zawierają miejsce rozpoznawania trombiny. pGEX-5X-1, pGEX-5X-2 i pGEX5X-3 są pochodnymi pGEX-3X i posiadają miejsce rozpoznawania czynnika Xa.
pGEX-2TK został zaprojektowany w celu umożliwienia wykrywania wyrażonych białek poprzez bezpośrednie znakowanie produktów fuzji in vitro (1). Wektor ten zawiera sekwencję rozpoznającą podjednostkę katalityczną kinazy białkowej zależnej od cAMP uzyskanej z mięśnia sercowego. Miejsce kinazy białkowej znajduje się pomiędzy domeną GST i MCS. Eksprymowane białka mogą być bezpośrednio znakowane przy użyciu kinazy białkowej i [gamma-32P]ATP i łatwo wykrywane przy użyciu standardowych technik radiometrycznych lub autoradiograficznych. pGEX-2TK jest pochodną pGEX-2T; jego białka fuzyjne mogą być rozszczepiane trombiną.
Rozszczepienie białek fuzyjnych pGEX-6P GST zachodzi między resztami Gln i Gly sekwencji rozpoznawczej Leu-Glu-Val-Leu-Phe-Gln-Gly-Pro (2). Trawienie w niskiej temperaturze (5°C) minimalizuje degradację białka będącego przedmiotem zainteresowania. Ponieważ proteaza PreScission została zaprojektowana ze znacznikiem GST, można ją również usunąć z mieszaniny rozszczepiającej jednocześnie z częścią GST białka fuzyjnego. Wektory ekspresji pGEX-6P umożliwiają wygodne rozszczepianie specyficzne dla miejsca i jednoczesne oczyszczanie na sefarozie glutationowej. Seria pGEX-6P zapewnia wszystkie trzy translacyjne ramki odczytu połączone między regionem kodującym GST a miejscem wielokrotnego klonowania.
Łącznie wektory pGEX zapewniają wszystkie trzy translacyjne ramki odczytu zaczynające się od miejsca restrykcyjnego EcoRI. pGEX-1λT, pGEX-6P-1, pGEX-4T-1 i pGEX-5X-1 mogą bezpośrednio akceptować i wyrażać wstawki cDNA izolowane z bibliotek λgt11.
Cechy i korzyści
  • Promotor tac do chemicznie indukowanej, wysokopoziomowej ekspresji rekombinowanych białek znakowanych GST.
  • Wewnętrzny gen lacIq do stosowania w dowolnym gospodarzu E. coli.
  • Bardzo łagodne warunki elucji w celu uwolnienia białek fuzyjnych z matrycy powinowactwa, minimalizując w ten sposób wpływ na antygenowość i aktywność funkcjonalną.
  • Miejsca rozpoznawania proteazy PreScission, trombiny lub czynnika Xa do odcinania pożądanego białka od produktu fuzji.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
pGEX Vectors
pGEX Vectors are to be used for scientific investigation and research and for no other purpose whatsoever and a license for commercial use of the licensed products and the processes claimed in US patent 5,654,176 and equivalent patents and patent applications in other countries must be negotiated directly with Millipore Corp (formerly Chemicon International Inc) by the purchaser prior to such use.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page describes troubleshooting strategies for cloning the gene or gene fragment into a pGEX expression vector using GE Healthcare products.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to Glutathione Sepharose in batch mode from GE Healthcare.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to GSTrap from GE Healthcare.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins eluted from GSTrap from GE Healthcare.
Protokoły
This page describes ligation of insert to pGEX DNA using GE Healthcare products.
This page describes electroporation using GE Healthcare products.
Przygotowanie komórek do skutecznej elektroporacji w celu zwiększenia przepuszczalności błony komórkowej, aby można było wprowadzić DNA lub inną substancję do komórki.
This page describes preparation of competent cells and transformation with pGEX DNA.
Zobacz wszystko
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE28-9546-484061834075295