Kluczowe dokumenty
GE28-9034-66
7708 GFX PCR DNA and Gel Band Purification Kit, 10 oczyszczeń
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.52
producent / nazwa handlowa
Cytiva
Opis ogólny
Zestaw illustra GFX PCR DNA and Gel Band Purification Kit zawiera następujące składniki w wystarczających ilościach: Kolumny GFX, probówki zbierające, oznaczone kolorami butelki buforu wychwytującego, buforu płuczącego i dwóch buforów elucyjnych (Tris-HCl i sterylnej wody) oraz broszurę z instrukcjami.
Cechy i korzyści
DNA o wysokiej czystości jest gotowe do bezpośredniego użycia w sekwencjonowaniu, PCR, znakowaniu, trawieniu enzymami restrykcyjnymi i klonowaniu.
Do izolacji i zatężania fragmentów DNA z mieszanin PCR, pasm żelu agarozowego zawierających DNA, modyfikacji DNA opartych na enzymach i trawienia enzymami restrykcyjnymi.
Dodanie wizualnego wskaźnika koloru do buforu wychwytującego zapewnia optymalne pH dla maksymalnego wiązania i odzyskiwania DNA.
Dwa bufory elucyjne do wyboru w celu dopasowania do dalszych zastosowań.
Elastyczna objętość elucji od 10 do 50 μl dla różnych potrzeb stężenia DNA.
Kolorowe nasadki ułatwiają użytkowanie.
Szybka i łatwa w użyciu metoda z czasem obsługi poniżej 10 minut.
Ulepszona konstrukcja kolumny ze zwiększoną maksymalną objętością, utrzymująca do 800 μl objętości cieczy (950 μl bez nasadki).
Informacje prawne
illustra is a trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows the procedure for purifying and concentrating DNA using illustra™ GFX 96 PCR Purification Kit from GE Healthcare.
Protokoły
This page shows DNA cleanup using illustra™ GFX kits from GE Healthcare.