GE27-9267-01
7708 RTG RT-PCR Beads, 0,2 ML
Cytiva 27926701, liquid
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Cytiva 27926701
kolor
colorless
Opis ogólny
Format Ready-To-Go Bead znacznie zmniejsza liczbę etapów pipetowania, zwiększając w ten sposób powtarzalność techniki RT-PCR i minimalizując ryzyko zanieczyszczenia i degradacji RNA. Kulki Ready-To-Go RT-PCR Beads są dostarczane w cienkościennych probówkach 0,5 ml lub 0,2 ml kompatybilnych z większością termocyklerów. Probówki 0,2 ml są dostarczane w formacie płytki 96-dołkowej (8 × 12), która umożliwia łatwe wyjmowanie pojedynczych pasków po osiem probówek. Ta elastyczność pozwala na użycie całej płytki 96-dołkowej, pasków po osiem lub pojedynczych probówek 0,2 ml. Każde opakowanie Ready-To-Go RT-PCR Beads zawiera: Kulki RT-PCR, reakcje kontrolne oraz startery pd(N)6 i oligo(dT) cDNA.
Cechy i korzyści
- Wstępnie uformowane, wstępnie dozowane, jednodawkowe, stabilne w temperaturze otoczenia kulki zapewniają większą powtarzalność między reakcjami, minimalizują etapy pipetowania i zmniejszają ryzyko błędów pipetowania i zanieczyszczenia.
- Zoptymalizowane jako jednoetapowa reakcja RT-PCR* zarówno do syntezy cDNA, jak i PCR.
- Każda partia kulek RT-PCR Beads jest testowana funkcjonalnie pod kątem zdolności do generowania wysoce specyficznych produktów PCR, aby zapewnić powtarzalność między partiami
- Do wysoce powtarzalnych jednoetapowych reakcji odwrotnej transkrypcji-PCR*.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
This page shows PCR and RT-PCR amplification troubleshooting.
Problemy z PCR i RT-PCR są identyfikowane podczas analizy elektroforezy żelowej, takie jak brak pasm, obecność niespecyficznych zakazów, nadmierne rozmazanie i rozmazanie pasm.
Protokoły
Nucleic Acid Sample Preparation Methodology