GE27-2025-01
High Purity rNTPs
Cytiva 27-2025-01
Synonim(y):
Trójfosforany rybonukleotydów
About This Item
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.52
Polecane produkty
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Cytiva 27-2025-01
opakowanie
pkg of 4 x 25 μmol
stężenie
100 mM
kolor
colorless
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
RNTP o wysokiej czystości to łatwe w użyciu, oszczędzające czas rozwiązania do testów transkrypcji in vitro i/lub reakcji wymagających trifosforanów rybonukleozydów (rNTP) o wysokiej czystości. Roztwór ten może być stosowany do transkrypcji in vitro lub do reakcji wymagających rNTP o wysokiej czystości.
Cechy i korzyści
- Każda partia jest testowana pod kątem zanieczyszczenia rybonukleazą, aby zapewnić powodzenie w aplikacji.
- Dostarczane w oczyszczonej wodzie jako roztwory 100 mM (pH 7,5).
- Dokładnie oczyszczone, aby uzyskać co najmniej 99% w postaci trifosforanu w roztworze (98% w przypadku liofilizatu) w celu zwiększenia inkorporacji i uzyskania optymalnych wyników eksperymentalnych.
- Dostępne jako pojedyncze produkty lub w wygodnym zestawie zawierającym ATP, CTP, GTP i UTP w oddzielnych probówkach.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)