GE25-1500-01
Illustra™ Hot Start Master Mix
Cytiva 25150001
About This Item
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Cytiva 25150001
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Illustra Hot Start Master Mix łączy wysokiej jakości rekombinowaną polimerazę Taq DNA, rekombinowane białko aktywatora gorącego startu i nukleotydy w opatentowanym buforze reakcyjnym. Ta gotowa do użycia mieszanina zapewnia solidne i niezawodne działanie w wymagających zastosowaniach PCR, w których wysoka specyficzność i wysoka czułość są niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Mieszanina nie zawiera przeciwciała Taq, co eliminuje ryzyko zanieczyszczenia pochodzącego od ssaków. Ponadto, ponieważ polimeraza nie jest inaktywowana chemicznie, nie jest konieczny rozległy etap wstępnego ogrzewania; zmniejsza to ryzyko uszkodzenia cennych próbek DNA w wyniku depurynacji wywołanej ciepłem. Rezultatem stosowania mieszanki głównej Hot Start Illustra jest bardziej niezawodna amplifikacja docelowych amplikonów ze zwiększoną wydajnością w porównaniu z konwencjonalnymi mieszankami głównymi Hot Start.
Cechy i korzyści
- Rekombinowane białko aktywatora gorącego startu sekwestruje startery przed PCR, skutecznie redukując niespecyficzne primery i tworzenie się primerów-dimerów.
- Szybka aktywacja podczas gorącego startu pozwala zachować integralność próbki, unikając intensywnej obróbki cieplnej.
- Unika ryzyka zanieczyszczenia ze źródła ssaków związanego z przeciwciałami hot start.
- Wygodna, gotowa do użycia mieszanka oszczędza czas i zmniejsza zmienność eksperymentalną.
- Pewność w dalszych zastosowaniach; zwiększona długość odczytu w zastosowaniach sekwencjonowania.
Do każdej standardowej reakcji PCR, takiej jak multipleksowa reakcja PCR i reakcje wykazujące niespecyficzną amplifikację lub tworzenie primerów-dimerów.
Opakowanie
20mM Tris-HCl (pH 8,6), 100mM KCl, 3mM MgCl2, 0,4mM dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 50 jednostek/ml Taq DNA Polymerase, Hot Start Activator protein, stabilizatory.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
, kontaktując się z USB Corporation, 26111 Miles Road, Cleveland, Ohio 44142. Patent zgłoszony. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows PCR and RT-PCR amplification troubleshooting.
Problemy z PCR i RT-PCR są identyfikowane podczas analizy elektroforezy żelowej, takie jak brak pasm, obecność niespecyficznych zakazów, nadmierne rozmazanie i rozmazanie pasm.