GE18-1153-14
KOLUMNA SZKLANA TRICORN 10/50
Cytiva 18-1153-14, pack of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
SB.52
Polecane produkty
Materiały
glass column
Właściwości
wetted part
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 18-1153-14
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Szklana tuba 10/50
Cechy i korzyści
- Kolumny Tricorn są przeznaczone do wysokorozdzielczej chromatografii cieczowej biomolekuł wykonywanej przy średnich i wysokich ciśnieniach (patrz specyfikacje). Są one odpowiednie do stosowania z podłożami o wysokiej wydajności, takimi jak Sepharose High Performance, Superdex Prep Grade i SOURCE.
- Kolumny dostępne są w średnicach wewnętrznych 5 i 10 mm oraz długościach od 20 do 200 mm. Dla kolumn o średnicy 10 mm dostępne są również kolumny o długości 300 i 600 mm. Konstrukcja i wymiary kolumn sprawiają, że są one szczególnie przydatne do przesiewania i polerowania etapów oczyszczania białek.
- Szklane tuby pokryte folią z tworzywa sztucznego chronią osoby w laboratorium przed obrażeniami w przypadku upuszczenia kolumny lub pracy poza jej specyfikacją.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE18-1153-14 | 4061826754986 |