Kluczowe dokumenty
GE17-6000-88
IPG-Buffer, pH 3-10 NL
Cytiva 17-6000-88
About This Item
Kod UNSPSC:
41105323
NACRES:
NA.25
sterylność
non-sterile
Formularz
liquid
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pkg of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-6000-88
kolor
Colorless to light yellow
zakres pH
3-10
rozpuszczalność
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Bufory IPG to koncentraty buforowe zawierające amfolit, opracowane specjalnie do użytku z żelami 800 DryStrip.
Zastosowanie
Każdy typ buforu IPG zapewnia bardziej jednolitą przewodność wzdłuż paska 800 DryStrip podczas ogniskowania, co skutkuje większą swobodą w czasie pracy. Bufory IPG eliminują również wysokie zabarwienie tła.
Bufory IPG są dostarczane w 1 ml porcjach wody. Bufor jest rozcieńczany 50- lub 200-krotnie w roztworze nawadniającym, w zależności od systemu pierwszego wymiaru i zakresu pH paska.
Cechy i korzyści
  • Do użytku z żelami 800 DryStrip w celu poprawy rozpuszczalności białek.
  • Używanie żeli 800 DryStrip wraz z dopasowanym buforem IPG zapewnia wysoką wydajność ładowania próbek, poprawia rozdzielczość i zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia białek o niskiej obfitości.
  • Ulepszony bufor IPG pH 3-10 i pH 3-10 NL oferują lepszą rozdzielczość, czułość i zwiększoną intensywność plamek, a także dodatkowe plamki białek w obszarach o wysokiej masie cząsteczkowej i zasadowym pH.
  • Eliminuje barwienie tła.
  • Zapewnia optymalne warunki dla separacji IEF.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Immobiline is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page describes components of rehydration solutions for use in 2-D Electrophoresis with GE Healthcare products.
This page describes troubleshooting first-dimension isoelectric focusing using MultiPhor™ II Electrophoresis System and Immobiline® DryStrip Kit.
Protokoły
Protease Inhibitor Mix from GE Healthcare inhibits serine, cysteine, metalloproteases, and calpain proteases and is suitable for animal and plant tissues, yeast, and bacteria.
Protease Inhibitor Mix firmy Cytiva hamuje proteazy serynowe, cysteinowe, metaloproteazy i kalpainy i jest odpowiedni dla tkanek zwierzęcych i roślinnych, drożdży i bakterii.
Sample Grinding Kit from GE Healthcare is designed to disrupt cell or tissue samples for protein extraction.
Rehydration Solutions
Zobacz wszystko