Kluczowe dokumenty
GE17-5441-23
HiTrap® Capto S
Cytiva 17-5441-23, pack of 5 × 5 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
sulfonate group
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5441-23
Parametry
<20 mL/min flow rate
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
średnia średnica
90 μm (d50v)
cleaning
3-14
Zakres roboczy
4-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
799 7698 S to silny wymieniacz kationowy zapakowany w nośnik BioProcess 7698 do badań przesiewowych i oczyszczania białek na małą skalę przy użyciu chromatografii jonowymiennej (IEX).
Zastosowanie
7698 S ma silny sulfoetylowy wymieniacz kationów połączony z chemicznie zmodyfikowaną matrycą agarozową o wysokiej zawartości niskocząsteczkowej. Zmodyfikowana matryca agarozowa zapewnia większą sztywność cząstek bez uszczerbku dla wielkości porów, co pozwala na większą elastyczność w zastosowaniach na skalę procesową. Wysoką dynamiczną zdolność wiązania uzyskuje się dzięki przedłużaczowi powierzchni dekstranu, który pokrywa matrycę agarozową.
Cechy i korzyści
  • Wysokowydajne medium do wychwytywania i oczyszczania pośredniego, doskonały wybór do oczyszczania w skali procesowej.
  • Połączone właściwości wysokiej zdolności wiązania, wysokiego natężenia przepływu i niskiego ciśnienia wstecznego skracają czas cyklu procesu i poprawiają wydajność w skali procesowej.
  • Sztywna matryca agarozowa umożliwia dużą wysokość złoża i oczyszczanie lepkich próbek przy dużych prędkościach przepływu.
  • Silny kationit sulfoetylowy(S).
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (0,2 M octan sodu w 20% etanolu).
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanol + 0,2 M octan sodu).
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.
Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat procedur czyszczenia i zalecanego przepływu do czyszczenia kolumn.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE17-5441-234061837622380