GE17-1180-01
Resource™ S
Cytiva 17-1180-01, pack of 6 mL
Synonim(y):
Kolumna zasobów S
About This Item
Polecane produkty
ligand
sulfonate group
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 6 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-1180-01
Parametry
87 psi
wymiary złoża
16 mm × 30 mm
objętość złoża
6 mL
Matryca
polystyrene/divinylbenzene
śr. rozm. cząst.
15 μm
wielkość cząstki
15-15 μm
cleaning
1-14
Zakres roboczy
2-13
przydatność
suitable for bioprocess medium (BioProcess medium. Columns not suitable for use with ÄKTAprime plus system.)
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Małe (15 μm) monodyspersyjne kulki zapewniają oczyszczanie w wysokiej rozdzielczości przy dużych prędkościach przepływu. Ponadto hydrofilizacja kulek minimalizuje niespecyficzną adsorpcję i umożliwia wysoki odzysk oczyszczonej próbki. Materiał korpusu kolumny to PEEK (polieteroeteroketon). Nośniki 7721 30Q i 30S z kulkami o wielkości 30 μm są przeznaczone do oczyszczania pośredniego i polerowania na dużą skalę oraz umożliwiają wyższe prędkości przepływu.
Cechy i korzyści
- Nośniki7721 15Q i 15S doskonale nadają się do szybkiego oczyszczania w wysokiej rozdzielczości i łatwego skalowania.
- Sztywne, monodyspersyjne, sferyczne cząstki o kontrolowanym rozkładzie wielkości porów zapewniają doskonałą charakterystykę przepływu, obciążenie próbki do 25 mg białka/ml oraz lepszą stabilność w rozpuszczalnikach organicznych i skrajnych wartościach pH.
- Wstępnie zapakowane kolumny7720 do szybkiej separacji. Czasy separacji przy użyciu kolumn 7720 o pojemności 1 ml są krótsze niż 3 minuty przy 9,6 ml/min i około 20 minut przy użyciu pompy perystaltycznej przy 1 ml/min.
- Większa wydajność w porównaniu do MonoBeads, ale z nieco niższą rozdzielczością.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins.
Ta strona pokazuje, jak przeprowadzić oczyszczanie białek błonowych znakowanych His.
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
Protokoły
This page covers using SOURCE™ medias for the purification of proteins, peptides, or oligonucleotides.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from GE Healthcare.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE17-1180-01 | 4061837621192 |