Polecane produkty
ligand
sulfonate group
Materiały
polypropylene column
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pkg of 1 ea
Parametry
580 psi
wymiary złoża
4.6 mm × 100 mm
objętość złoża
1.7 mL
kolumna śr. wewn.
4.6 mm
macierz
polymeric
polystyrene/divinylbenzene
grupa aktywna macierzy
sulphonate phase
śr. rozm. cząst.
15 μm
cleaning
1-14
working range
2-13
przydatność
suitable for bioprocess medium (BioProcess medium. Columns not suitable for use with ÄKTAprime plus system.)
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- SOURCE™ 15S media are an excellent choice for fast, high-resolution purifications and easy scale-up
- Rigid, monodispersed, spherical particles with controlled pore-size distribution offer excellent fLow characteristics, sample loading of up to 25 mg of Protein/mL, and improved stability in organic solvents and pH extremes
- Improved capacity compared to MonoBeads but with a slightly lower resolution.