GE17-5159-01
HiTrap® Q XL
Cytiva 17-5159-01, pack of 5 × 5 mL
About This Item
Polecane produkty
ligand
quaternary amine
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5159-01
Parametry
<20 mL/min flow rate
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
macierz
6% cross-linked agarose with dextran surface extenders
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
2-14
working range
2-12
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- High binding capacities with high fLow rates.
- Convenient and affordable for fast, easy separations either alone or connected in series.
- Designed for use with syringe, peristaltic pump, or chromatography system such as ÄKTA® design.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
This page covers practical problems that may lead to a non-ideal IEX separation and their solutions.
Ta strona opisuje praktyczne problemy, które mogą prowadzić do nieidealnej separacji IEX i ich rozwiązania.
Protokoły
This page covers how and when to use Sepharose XL media for purification of proteins.
This page discusses how to do a purification with SOURCE™ media from GE Healthcare
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from GE Healthcare.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.