GE17-0978-02
Butyl-s Sepharose™ 6 Fast Flow
Cytiva 17-0978-02, pack of 200 mL
About This Item
Polecane produkty
ligand
butyl-S
opakowanie
pack of 200 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0978-02
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
2-14
Zakres roboczy
3-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
Zastosowanie
Żywica ta jest przeznaczona do wiązania i elucji stosunkowo silnych cząsteczek hydrofobowych przy stosunkowo niskich stężeniach soli. Butyl?S 812 6 Fast FLow jest szczególnie przydatna na początkowych etapach procesu separacji w celu usunięcia większości zanieczyszczeń bez rygorystycznych wymagań dotyczących kondycjonowania próbki (np. dostosowanie pH, stężenia soli itp.)
Butyl-S 812 6 Fast FLow jest dostępny w różnych rozmiarach opakowań zbiorczych i wygodnych opakowaniach jednostkowych, co ułatwia skalowanie i opracowywanie procesów. Jako członek gamy pożywek BioProcess, Butyl-S 812 6 Fast FLow spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
- Wiąże i eluuje stosunkowo silne cząsteczki hydrofobowe przy stosunkowo niskich stężeniach soli.
- Najmniej hydrofobowe podłoże w sprawdzonej serii 812 Fast FLow HIC
- Oczyszcza rekombinowany antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B z komórek CHO
- Opracowany i zoptymalizowany we współpracy z producentem biofarmaceutyków na skalę procesową
- Hydrofilowy charakter matrycy bazowej zapewnia niski poziom niespecyficznego wiązania.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Optymalizacja warunków solnych dla wiązania białek i przechodzenia zanieczyszczeń w chromatografii w celu osiągnięcia wymaganej selektywności.
This section is about salt selection and buffer preparation in HIC medium from GE Healthcare, parameters such as buffer ions and pH are considered
This page discusses column packing and preparation techniques for reverse phase chromatography
Here the correct ways for Column, Media and Sample preparation for Hydrophobic Interaction Chomatography (HIC) with GE Healthcare media are detailed, including sample application, load volume and temperature
Protokoły
This page discusses various aspects of sample preparation for chromatographic purification.