GE17-0618-02
Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow
Cytiva 17-0618-02, pack of 25 mL
Synonim(y):
Sepharose 4 Fast Flow
About This Item
Polecane produkty
ligand
recombinant protein G lacking albumin-binding region
opakowanie
pack of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0618-02
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
macierz
4% cross-linked agarose
średnia średnica
90 μm (d50v)
cleaning in place
2-10
working range
3-9
przydatność
suitable for bioprocess medium
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow has recombinant protein G immobilized by the cyanogen bromide (CNBr) method to Sepharose™ 4 Fast Flow. Protein G exhibit binding specificities that complement Protein A media and binds to the Fc region of IgG from a variety of mammalian species. Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow may be used to isolate and purify classes, subclasses and fragments of immunoglobulins from any biological fluid or cell culture medium.
As member of the BioProcess media range, Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow meets industrial demands with security of supply and comprehensive technical and regulatory support.
Cechy i korzyści
- Binding specificities that complement Protein A media.
- Binds a broad range of IgG species and subclasses.
- Multi-point attachment minimizes ligand leakage.
- Used in a range of research applications.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows how to perform a separation with the HiTrap Protein G HP from GE Healthcare, an Affinity Exclusion Chromatography product containing pre-packed Protein G.
This page describes immunoprecipitation (immunoaffinity or pull-down techniques).
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of antibodies.
Na tej stronie opisano efektywne pakowanie i przygotowanie kolumn do chromatografii powinowactwa przeciwciał.
Protokoły
This page provides information about different pull-down assays for the further isolation of multiprotein complexes to identify their components with products from GE Healthcare.
Ta strona zawiera informacje o różnych testach pull-down do dalszej izolacji kompleksów wielobiałkowych w celu identyfikacji ich składników za pomocą produktów Cytiva.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein G Sepharose 4 Fast Flow from GE Healthcare.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein G Sepharose 4 Fast Flow from GE Healthcare.