Kluczowe dokumenty
GE17-0489-01
Superose® 6 Prep Grade
Cytiva 17-0489-01, pack of 125 mL
Synonim(y):
Chromatografia wykluczania, Kolumna Superose 6
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
NA.56
opakowanie
pack of 125 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0489-01
Matryca
highly cross-linked agarose
wielkość cząstki
30 μm
cleaning in place
1-14
Zakres roboczy
3-12
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dobra rozdzielczość separacji białek i innych biomolekuł w zależności od wielkości, Szeroki zakres separacji - separacje w dwóch zakresach mas cząsteczkowych od 1000 do 5 milionów, Doskonała powtarzalność i trwałość.
814 6 jest przeznaczony do chromatografii o wysokiej rozdzielczości. Klasa prep 814 6 umożliwia łatwe i wydajne skalowanie do separacji preparatywnych. 814 12 jest przeznaczony do wysokorozdzielczego oczyszczania białek o masie cząsteczkowej od 1 ×103 do 3 ×105, natomiast 814 12 prep grade jest przydatny do preparatywnego oczyszczania białek o wyższej masie cząsteczkowej.
Cechy i korzyści
  • Osiąganie separacji o wysokiej rozdzielczości w wyjątkowo szerokich zakresach mas cząsteczkowych
  • Eluenty o niskiej sile jonowej (< 0,05 M) mogą wykorzystywać składnik oddziaływania hydrofobowego w celu zmiany selektywności 814 dla niektórych lipidów, peptydów i małych związków aromatycznych.
  • Wysokowydajne media do filtracji żelowej specjalnie zaprojektowane do preparatywnego oczyszczania biomolekuł
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Superose is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Zrozumienie spadku ciśnienia w systemach chromatograficznych ma kluczowe znaczenie dla optymalnej funkcjonalności różnych części systemu.
Pressure is generated by the flow through the chromatographic system. For optimal chromatography functionality, it is important to understand the principle of the pressure drop over the different parts of a system.
Protokoły
Superose from GE Healthcare are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superose column.
Samples for chromatographic purification should be clear and free from particulate matter. Simple steps to clarify a sample before beginning purification will avoid clogging the column, can reduce the need for stringent washing procedures, and can extend the life of the chromatographic medium.
Zapewnia czystość próbki chromatograficznej, aby uniknąć zatykania kolumny, zmniejszyć potrzebę płukania i przedłużyć żywotność kolumny do oczyszczania.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE17-0489-014061837620324