GBL705024
Grace Bio-Labs ONCYTE® SuperNOVA™ nitrocellulose film slides
24-5 mm x 6 mm pads per slide, plain glass, barcoded
Synonim(y):
nitrocellulose slides, protein microarrays
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
Materiały
nitrocellulose (on glass)
opakowanie
pkg of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 705024
wymiary zewnętrzne
25 mm × 75 mm
typ wiązania
high binding surface
Opis ogólny
Detekcja fluorescencji jest preferowaną metodą dla wielu ilościowych testów mikromacierzy białkowych w badaniach i zastosowaniach diagnostycznych ze względu na jej doskonałą czułość i potencjał do multipleksowania. Zastosowanie multipleksowych testów opartych na fluorescencji na porowatej nitrocelulozie było jednak utrudnione przez wysokie tło przy krótszych długościach fali wzbudzenia (takich jak kanał fluorescencji 532 nm). Te mikroporowate szkiełka nitrocelulozowe ONCYTE™ SuperNOVA™ zwiększają czułość testów mikromacierzy białkowych i zakres dynamiczny przy użyciu fluorescencyjnych punktów końcowych przy wielu długościach fali. Zastosowanie szkiełek SuperNOVA™ może obniżyć granicę wykrywalności fluorescencyjnych punktów końcowych o 3-4 rzędy wielkości w porównaniu z konkurencyjnymi szkiełkami z folii nitrocelulozowej.
Szkiełka z porowatej nitrocelulozy (PNC) są główną technologią podłoży do mikromacierzy białkowych o wysokim poziomie wiązania. Szkiełka z folii nitrocelulozowej Grace Bio-Labs ONCYTE® oferują znacznie większą powierzchnię wiązania białek. Szkiełka te są kompatybilne z wieloma metodami wykrywania. Fluorescencyjne, chemiluminescencyjne, izotopowe i chromogeniczne metody wykrywania, które są powszechnie stosowane w Western i Northern blot, są kompatybilne z porowatymi foliami nitrocelulozowymi. Szkiełka ONCYTE® nie wymagają żadnego etapu aktywacji w celu unieruchomienia białek i można je drukować bezpośrednio po wyjęciu z opakowania. Należy unikać wstępnego zwilżania szkiełek ONCYTE®, ponieważ drukowanie na mokrym szkiełku spowoduje rozprzestrzenianie się próbki, co skutkuje większymi, bardziej rozproszonymi plamami.
Zastosowanie
Szkiełka z folii nitrocelulozowej Grace Bio-Labs ONCYTE® 6828 mogą być odpowiednie do:
- wychwytywania antygenu lub przeciwciała
- wiązanie lizatu komórek lub tkanek
- test wiązania glikoprotein i peptydów
Cechy i korzyści
- Pakowane w pudełka z minimalnym odgazowaniem
- Nie wymagają wstępnego przetwarzania przed spottingiem matrycy
- Gotowe do drukowania prosto z pudełka
- Nie wymagają etapów aktywacji w celu unieruchomienia białek
- Mogą być analizowane przy użyciu różnych skanerów laserowych lub systemów obrazowania z detektorami kolorymetrycznymi lub fluorescencyjnymi (CCD)
Informacje prawne
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
SuperNOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL705024-20EA | 4061832401058 |