Kluczowe dokumenty
GBL305064
Grace Bio-Labs ONCYTE® AVID™ nitrocellulose film slides
64 (Pads), L × W 2.5 mm × 2.5 mm , Pads
Synonim(y):
nitrocellulose slides, protein microarrays
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass slide (plain)
Właściwości
64 (Pads)
opakowanie
pack of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 305064
dł. × szerokość
2.5 mm × 2.5 mm , Pads
typ wiązania
high binding surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zwiększona dostępna powierzchnia, co przekłada się na wysoką zdolność wiązania białek.
Wzmocnienie sygnału fluorescencji poprzez efekt Tyndalla, który zwiększa intensywność sygnału, zapewniając zwiększoną czułość.
Szeroki zakres dynamiczny i niska granica wykrywalności Szkiełka foliowe ONCYTE są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami i testowane pod kątem jakości, zapewniają doskonałą niezawodność i powtarzalność.
Zastosowanie
Mikrodysekcja laserowa - RRPA
Test wychwytywania antygenu
Test wychwytywania przeciwciał
Odkrywanie i walidacja biomarkerów
Nanotoksykologia
Test serologiczny
Odkrywanie immunogenów
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL305064-20EA | 4061832398860 |