Kluczowe dokumenty
GBL805020
Grace Bio-Labs PATH® protein microarray slides, with barcode
Synonim(y):
nieporowaty slajd z nitrocelulozy z kodem kreskowym
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.15
Materiały
nitrocellulose (on glass slide)
opakowanie
pack of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 805020
wymiary zewnętrzne
25 mm × 75 mm
Opis ogólny
The Grace Bio-Labs PATH protein microarray slides are a non-porous nitrocellulose film slides.
Benefits:
  • Low and consistant fluorescent backgrounds
  • Higher protein binding
  • Superior signal-to-noise
Zastosowanie
  • Mapowanie epitopów
  • Odkrywanie i weryfikacja biomarkerów
  • Mikromacierz proteomu koronawirusa
  • Profilowanie glikozylacji białek
  • Walidacja przeciwciał
  • Obrazowanie metodą spektrometrii masowej z desorpcją/jonizacją laserową wspomaganą matrycą (MALDI MSI)
Informacje prawne
PATH is a registered trademark of Courtagen Life Sciences, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)