Kluczowe dokumenty
GBL665303
Grace Bio-Labs Press-To-Seal silicone isolator, PSA one side
wells, 1 (Rounded rectangle, 19mm x 32mm x 2.5mm depth), (Adhesive one side)
Synonim(y):
Nieprzylepne izolatory odczynników, autoklawowalne komory slajdów, usuwalna bariera hydrofobowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.22
Materiały
red silicon
Właściwości
wells 1 (Rounded rectangle, 19mm x 32mm x 2.5mm depth)
(Adhesive one side)
opakowanie
pack of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 665303
zewnętrzne dł. × szer.
44 mm × 25.5 mm
powierzchnia dołka
~6 cm2
dołki
1
Opis ogólny
Izolatory silikonowe umożliwiają badaczom izolowanie próbek za pomocą usuwalnych barier hydrofobowych. Mogą być używane do izolowania komórek hodowanych w naczyniach hodowlanych lub oddzielania wielu próbek przymocowanych do szkiełek mikroskopowych. Izolatory są dostępne z czerwonego silikonu o grubości od 0,5 do 2,5 mm, wstępnie przyciętego lub jako materiał arkuszowy z lub bez bezpiecznego, czystego kleju na jednej lub obu powierzchniach. Nieprzylepne izolatory są autoklawowalne i nadają się do wielokrotnego użytku.
Izolatory silikonowe pozostają uszczelnione na gładkich powierzchniach podczas etapów mycia. Tam, gdzie wymagane jest dodatkowe uszczelnienie, zaleca się zastosowanie kleju SecureSeal na jednej lub obu powierzchniach. Każda konstrukcja uszczelnienia jest również dostępna w wersji z "przezroczystego dla wody" silikonu CultureWell, który jest wysoce zalecany do wrażliwych zastosowań w hodowli komórkowej. Zamknięte komory mogą być formowane przy użyciu elastycznych, wolnych od RNaz pokryw HybriSlip. Zalecana temperatura użytkowania wynosi od -62°C do 218°C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GBL665303-25EA4061832400501