GBL664283
Grace Bio-Labs silicone isolator sheet material
thickness 1.6 mm, (No adhesive)
Synonim(y):
Nieprzylepny izolator, blokada silikonowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
red silicon
Właściwości
(No adhesive)
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 664283
dł. × szerokość
180 mm × 130 mm
grubość
1.6 mm
Opis ogólny
Silikonowe arkusze izolacyjne pozwalają badaczom tworzyć własne usuwalne bariery hydrofobowe do izolowania próbek. Tam, gdzie wymagane jest dodatkowe uszczelnienie, zaleca się zastosowanie kleju SecureSeal na jednej lub obu powierzchniach. Arkusze silikonowe są również dostępne w wersji CultureWell z "przezroczystego dla wody" silikonu, który jest wysoce zalecany do wrażliwych zastosowań w hodowli komórkowej.
Inne uwagi
Wyświetlany obraz przedstawia zaokrąglone wartości. Dokładne wymiary grubości są następujące:
- GBL664581 - 0,5 mm
- GBL664182 - 0,8 mm
- GBL664283 - 1,6 mm
- GBL664384 - 2,4 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL664283-5EA | 4061832400105 |