Kluczowe dokumenty
GBL622101
Grace Bio-Labs CoverWell perfusion chambers
1 chamber, port diam. 1.5 mm, chamber diam. × thickness 20 mm × 0.9 mm
Synonim(y):
Prasa wielokrotnego użytku do uszczelniania komory wielokomorowej, Szczelna obudowa dla prowadnic, Wodoszczelna komora wielokomorowa, drążek mikroskopu na komorze wielodołkowej
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
Materiały
clear polycarbonate backing
red silicon wells
Właściwości
wells 1
opakowanie
pack of 40 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 622101
komora śr. × grubość
20 mm × 0.9 mm
śr. portu
1.5 mm
dołki
1
Opis ogólny
Pokrywy komór perfuzyjnych CoverWell tworzą wodoszczelne, wielodołkowe komory do inkubacji komórek lub cytochemii po dociśnięciu do szkiełek nakrywkowych lub szkiełek mikroskopowych. Odczynniki można szybko dodawać i usuwać przez podwójne porty dostępu bez zakłócania lub krzyżowego zanieczyszczania próbek. Komory są dostępne w pięciu konfiguracjach, co pozwala na umieszczenie do ośmiu różnych próbek lub testów analitycznych na jednym szkiełku nakrywkowym.
Komory perfuzyjne CoverWell tworzą zdejmowane, wodoszczelne obudowy wielodołkowe poprzez dociśnięcie do szkiełka nakrywkowego lub szkiełka mikroskopowego. Komory są wykonane z silikonu klasy medycznej połączonego z przezroczystym tworzywem sztucznym przepuszczającym promieniowanie UV i można je zdejmować w celu trwałego montażu. Cienka pokrywa z poliwęglanu zapewnia doskonałą przezroczystość. Komory perfuzyjne są idealne do obrazowania żywych komórek w mikroskopach pionowych lub odwróconych przy dużym powiększeniu.
Informacje prawne
CoverWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)