GBL622102
Grace Bio-Labs CoverWell™ perfusion chambers
1 chamber, port diam. 1.5 mm, chamber W × L × thickness 19 mm × 32 mm × 1.7 mm
Synonim(y):
Prasa wielokrotnego użytku do uszczelniania komory wielokomorowej, Szczelna obudowa dla prowadnic, Wodoszczelna komora wielokomorowa, drążek mikroskopu na komorze wielodołkowej
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear polycarbonate backing
red silicon wells
Właściwości
wells 1
opakowanie
pack of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 622102
komora szer. × dł. × grubość
19 mm × 32 mm × 1.7 mm
śr. portu
1.5 mm
dołki
1
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Komory perfuzyjne CoverWell tworzą zdejmowane, wodoszczelne obudowy wielodołkowe poprzez dociśnięcie do szkiełka nakrywkowego lub szkiełka mikroskopowego. Komory są wykonane z silikonu klasy medycznej połączonego z przezroczystym tworzywem sztucznym przepuszczającym promieniowanie UV i można je zdejmować w celu trwałego montażu. Cienka pokrywa z poliwęglanu zapewnia doskonałą przezroczystość. Komory perfuzyjne są idealne do obrazowania żywych komórek w mikroskopach pionowych lub odwróconych przy dużym powiększeniu.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL622102-20EA | 4061832399386 |