Merck
GBL305008
Grace Bio-Labs ONCYTE® AVID nitrocellulose film slides
8 (Pads), L × W 6 mm × 6 mm , Pads
Synonim(y):
nitrocellulose slides, protein microarrays
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.15
Materiały
glass slide (plain)
Właściwości
8 (Pads)
opakowanie
pack of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 305008
dł. × szerokość
6 mm × 6 mm , Pads
typ wiązania
high binding surface
Opis ogólny
Porowate szkiełka nitrocelulozowe ONCYTE składają się z mikroporowatej warstwy nitrocelulozowej odlanej na różnych powierzchniach stałych. Oferują liczne zalety w porównaniu z funkcjonalizowanymi chemikaliami powierzchniowymi:
Zwiększona dostępna powierzchnia, co przekłada się na wysoką zdolność wiązania białek.
Wzmocnienie sygnału fluorescencji poprzez efekt Tyndalla, który zwiększa intensywność sygnału, zapewniając zwiększoną czułość.
Szeroki zakres dynamiczny i niska granica wykrywalności Szkiełka foliowe ONCYTE są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami i testowane pod kątem jakości, zapewniają doskonałą niezawodność i powtarzalność.
Zastosowanie
RPPA - mikromacierze białkowe w fazie odwróconej
Mikrodysekcja laserowa - RRPA
Test wychwytywania antygenu
Test wychwytywania przeciwciał
Odkrywanie i walidacja biomarkerów
Nanotoksykologia
Test serologiczny
Odkrywanie immunogenów
Informacje prawne
AVID is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)