GBL246880
Grace Bio-Labs ProPlate® microarray system tray set
size 16 wells, round, with stainless steel spring clips
Synonim(y):
komory do hybrydyzacji mikromacierzy, komory inkubacyjne, komory suwakowe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
black silicone (Acrylic tray)
round wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
wells 16
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 246880
rozmiar
16 wells
pojemność dołka
350 μL
kolor
none
Opis ogólny
Konstrukcje posiadają odstępy między dołkami zgodne z ANSI-SLAS, aby ułatwić pipetowanie wielokanałowe.
Wiele szkiełek łatwo wkłada się do ramek o standardowej powierzchni płytki do mikromiareczkowania w celu zautomatyzowanego przetwarzania.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)