Kluczowe dokumenty
GBL246872
Grace Bio-Labs silicone gasket for ProPlate® microarray system
fits 2 wells, size 16.5 mm × 34 mm
Synonim(y):
Komory do mikromacierzy na szkiełka, silikonowa uszczelka ślizgowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.15
sterylność
non-sterile
Właściwości
wells 2
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 246872
rozmiar
16.5 mm × 34 mm
2 wells
kolor
none
Opis ogólny
Wymienne uszczelki silikonowe do modułów slajdów Grace BioLabs Proplate.
Podczas gdy silikonowe uszczelki przymocowane do studzienek mogą być wielokrotnie używane, ich żywotność może zostać skrócona przez warunki mycia, wielokrotne autoklawowanie i przedłużoną ekspozycję na ostrzejsze rodzaje chemikaliów. W związku z tym dostępne są wymienne uszczelki, które można łatwo umieścić i zastosować w komorach, po prostu odklejając starą uszczelkę i wyrzucając ją.
Zastosowanie
  • Mikromacierze białek i peptydów
  • Mikromacierze cDNA i oligonukleotydów
  • Proteomika
  • Analiza ekspresji białek
  • Profilowanie przeciwciał
Informacje prawne
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GBL246872-10EA4061832390925