Kluczowe dokumenty
G8296
Sigma-Aldrich
GRK5, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
GPRK5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Poziom jakości
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
32-44 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~95 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... GRK5(2869)
Opis ogólny
GRK5 (kinaza receptora sprzężonego z białkiem G 5) należy do rodziny kinaz receptora sprzężonego z białkiem G i wykazuje znaczną ekspresję w normalnym ludzkim sercu. Białko to zawiera sekwencję lokalizacji jądrowej i dlatego lokalizuje się w jądrze.
Działania biochem./fizjol.
GRK5 (G protein-coupled receptor kinase 5) kontroluje funkcje katecholamin, które wiążą i aktywują receptory β-adrenergiczne oraz mają działanie inotropowe i chronotropowe serca. Odpowiada za odłączenie od białka G poprzez ułatwienie fosforylacji receptorów β1-adrenergicznych i rekrutację β-arrestyn. Białko to odgrywa kluczową rolę we wzroście i przerzutach w raku prostaty, gdzie fosforyluje moesynę.† Badanie asocjacyjne obejmujące cały genom (GWAS) wykazało, że wariant rs10886471 w genie GRK5 jest powiązany z podatnością na cukrzycę typu 2 (T2DM).
Postać fizyczna
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, with 150 mM NaCl, 0.2 5mM DTT, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, and 25% glycerol.
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Miklos D Kertai et al.
Circulation. Cardiovascular genetics, 7(5), 625-633 (2014-07-23)
We hypothesized that genetic variations in the adrenergic signaling pathway and cytochrome P450 2D6 enzyme are associated with new-onset atrial fibrillation (AF) in patients who underwent coronary artery bypass grafting and were treated with perioperative β-blockers (BBs). Two cohorts of
Zhenfang Xia et al.
PloS one, 9(3), e90597-e90597 (2014-03-07)
A genome-wide association study had showed G-protein-coupled receptor kinase 5 (GRK5) rs10886471 was related to the risk of type 2 diabetes mellitus (T2DM) through upregulated GRK5 mRNA expression. Rs10886471 is located in the intron region of GRK5. However, the mechanism
Prabir Kumar Chakraborty et al.
Cancer research, 74(13), 3489-3500 (2014-04-24)
G protein-coupled receptor kinases (GRK) regulate diverse cellular functions ranging from metabolism to growth and locomotion. Here, we report an important contributory role for GRK5 in human prostate cancer. Inhibition of GRK5 kinase activity attenuated the migration and invasion of
Jie Fan et al.
Nature medicine, 9(3), 315-321 (2003-02-20)
Polymorphonuclear leukocytes (PMNs) are critical effector cells of the innate immune system that protect the host by migrating to inflammatory sites and killing pathogenic microbes. We addressed the role of chemokine receptor desensitization induced by G-protein-coupled receptor kinases (GRKs) in
P Kunapuli et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 90(12), 5588-5592 (1993-06-15)
Guanine nucleotide binding protein (G-protein)-coupled receptor kinases (GRKs) specifically phosphorylate the agonist-occupied form of G-protein-coupled receptors such as the beta 2-adrenergic receptor and rhodopsin. The best characterized members of this family include the beta-adrenergic receptor kinase (beta ARK) and rhodopsin