Merck
G7900
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Glycophorin A (α) antibody produced in mouse
ascites fluid, clone E4
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
E4, monoclonal
zawiera
15 mM sodium azide
reaktywność gatunkowa
human
metody
agglutination assay: 1:800 using human erythrocytes
flow cytometry: suitable using bone marrow nucleated cells
indirect immunofluorescence: suitable using bone marrow nucleated cells
western blot: suitable using extracts of human red blood cell ghosts
izotyp
IgM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GYPA(2993)
Specyficzność
By immunoblotting, the antibody localizes specifically the α, αδ, α2 bands in extracts of human red blood cell ghosts. The antibody (also cited as clone no. 15D4) binds to 8% of bone marrow nucleated cells in smears and tissue preparations using immunofluorescent microscopy or flow cytometry.
Immunogen
human thymus
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało przeciwko glikoforynie A (α) wytwarzane u myszy jest odpowiednie do:
  • testu aglutynacji w rozcieńczeniu roboczym 1:800 z użyciem ludzkich erytrocytów
  • cytometrii przepływowej z użyciem komórek jądrzastych szpiku kostnego
  • immunofluorescencji pośredniej z użyciem komórek jądrzastych szpiku kostnego
  • Western blot z użyciem ekstraktów z ludzkich czerwonych krwinek widmowych
Działania biochem./fizjol.
Glikoforyny (GP) to polipeptydy bogate w kwas sialowy (sialoglikoproteiny), które są częścią błony erytrocytów. Są one oznaczone jako α, β, γ, δ w oparciu o malejącą masę molową. GPA i GPB są głównymi składnikami krwinek czerwonych. Mogą występować jako pojedyncze polipeptydy (α i δ), jako stabilne homodimery (α2 i δ2) i heterodimery (αδ). W zależności od reszt aminokwasowych w pozycjach 1 i 5, GPA przenosi grupę krwi M lub N. GPA jest związany wyłącznie z komórkami erytroidalnymi. Ulega ekspresji w pronormoblastach i późniejszych komórkach erytroidalnych. GPA ma domenę cytoplazmatyczną, która oddziałuje ze strukturą cytoszkieletu po indukcji przez wiązanie z ligandem. Interakcja ta poprawia sztywność błony RBC i zmniejsza jej odkształcalność.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L L Jennings et al.
Neuropharmacology, 40(5), 722-731 (2001-04-20)
Nucleoside transport processes play an important role in human cells in salvage of nucleosides used in the biosynthesis of nucleic acids and in regulating endogenous adenosine concentrations in the human central nervous system (CNS). By altering the levels of adenosine
J A Chasis et al.
The Journal of clinical investigation, 75(6), 1919-1926 (1985-06-01)
Erythrocyte skeletal proteins are known to play an important role in determining membrane deformability. In order to see whether transmembrane proteins also influence deformability and, if so, whether this influence is mediated by an interaction with the membrane skeleton, we
D J Anstee
Vox sanguinis, 58(1), 1-20 (1990-01-01)
The surface of the human red blood cell is dominated by a small number of abundant blood group active proteins. The major proteins are the anion transport protein (band 3) which has AB(H) activity, and Glycophorin A which has MN
Monoclonal antibodies against glycophorins and other glycoproteins.
D J Anstee et al.
Journal of immunogenetics, 17(4-5), 301-308 (1990-08-01)
M J Telen et al.
Vox sanguinis, 52(3), 236-243 (1987-01-01)
Human erythrocyte membrane proteins express antigens which serve as markers for erythroid differentiation as well as targets for human blood group alloantibodies. We have produced and characterized a new panel of five monoclonal antibodies to erythrocyte membrane proteins. Three monoclonal