Kluczowe dokumenty
G5547
Sigma-Aldrich
GSK837149A
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
N,N′-Di[4-(4-Methyl-pyrimidin-2-ylsulfamoyl)phenyl]-urea
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H22N8O5S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
554.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
inicjator
GlaxoSmithKline
temp. przechowywania
2-8°C
Działania biochem./fizjol.
GSK837149A is a selective inhibitor of human fatty acid synthase (FAS).
GSK837149A is the first selective inhibitor of human fatty acid synthase (FAS) known to act specifically and selectively on the KR activity of the enzyme. It was first isolated as a minor impurity in a sample found to be active against the enzyme in a high-throughput screening campaign. This compound and its analogs synthesized, all being symmetrical structures containing a bisulfonamide urea, act by inhibiting the beta-ketoacyl reductase activity of the enzyme. GSK837149A inhibits FAS in a reversible mode, with a Ki value of approximately 30 nm, and it possibly binds to the enzyme-ketoacyl-ACP complex. Although initial results suggest that cell penetration for these compounds is impaired, they still can be regarded as useful tools with which to probe and explore the beta-ketoacyl reductase active site in FAS, helping in the design of new inhibitors.
Cechy i korzyści
Związek ten został opracowany przez GlaxoSmithKline. Aby przejrzeć listę innych związków opracowanych przez firmy farmaceutyczne i zatwierdzonych leków/kandydatów na leki, kliknij tutaj.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Produkty
Information on fatty acid synthesis and metabolism in cancer cells. Learn how proliferatively active cells require fatty acids for functions such as membrane generation, protein modification, and bioenergetic requirements. These fatty acids are derived either from dietary sources or are synthesized by the cell.