Key Documents
G2N350
GenElute™ Plant Genomic DNA Miniprep Kit
sufficient for 350 purifications
Synonim(y):
Plant Genomic DNA Miniprep, Gen Elute
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 350 purifications
Poziom jakości
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
DNA purification: suitable
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
temp. przechowywania
15-25°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- PCR
- restriction endonuclease digestion
- cloning
- Southern blots
Cechy i korzyści
- Starting material: Up to 100 mg of plant tissue
- Expected yield: Up to 20 μg
- Elution volume: 100 - 200 μl
- Time required: < 40 min
- RNase treatment required: No
Zasada
Inne uwagi
Informacje prawne
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
- C2112Column Preparation SolutionKarta charakterystyki
polecane
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This protocol describes a simple and convenient procedure to isolate pure DNA from a variety of plant species using the GenElute Plant Genomic DNA Miniprep Kit.