Merck
G211240
Sigma-Aldrich
DMT-2′Fluoro-dG(ib) Phosphoramidite
configured for MerMade
Synonim(y):
DMT-2′Fluoro-dG(ib) Amidite
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H53FN7O8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
857.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Poziom jakości
linia produktu
Proligo Reagents
Próba
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (redox titration)
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (redox titration)
≤3% residual Solvent content
kolor
white to off-white
przydatność
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
kompatybilność
configured for MerMade
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](F)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC(NC(=O)C(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C44H53FN7O8P/c1-27(2)40(53)49-43-48-39-37(41(54)50-43)47-26-51(39)42-36(45)38(60-61(58-24-12-23-46)52(28(3)4)29(5)6)35(59-42)25-57-44(30-13-10-9-11-14-30,31-15-19-33(55-7)20-16-31)32-17-21-34(56-8)22-18-32/h9-11,13-22,26-29,35-36,38,42H,12,24-25H2,1-8H3,(H2,48,49,50,53,54)/t35-,36-,38-,42-,61?/m1/s1
Klucz InChI
KJFUMXZZVYMQEU-AOCJBPQJSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)